Tisk…
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200190-1G PC200190-500MG PC200190-5G
APOSPC200190-1GEA 3540 CZK
APOSPC200190-1G APOSPC200190-500MG APOSPC200190-5G
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Vzorec: C₅H₄BF₃KN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038545
CAS číslo: 561328-69-6