3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-Amino-3-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200189-5G
APOSPC200189-5GEA
5100
CZK
APOSPC200189-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Vzorec:
C₆H₄F₃IN₂ MW: 288,01 g/mol Bod tání: 97…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10697686 CAS číslo: 211308-82-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |