Tisk…
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-5-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200188-1G PC200188-500MG
APOSPC200188-1GEA 12870 CZK
APOSPC200188-1G APOSPC200188-500MG
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 95%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O₂
Bod tání: 225…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100214
CAS číslo: 808770-42-5