Tisk…
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Trifluoroacetyl)-1H-pyrrole
PC200185-1G PC200185-500MG
APOSPC200185-1GEA 10980 CZK
APOSPC200185-1G APOSPC200185-500MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
Vzorec: C₆H₄F₃NO
Bod tání: 110…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12924726
CAS číslo: 130408-89-8