Tisk…
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200183-1G PC200183-500MG
APOSPC200183-1GEA 8870 CZK
APOSPC200183-1G APOSPC200183-500MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₄F₃IN₂
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11100236
CAS číslo: 1048913-78-5