Tisk…
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200182-1G PC200182-250MG
APOSPC200182-1GEA 14880 CZK
APOSPC200182-1G APOSPC200182-250MG
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Bod tání: 124 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1065093-22-2