Tisk…
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200181-1G PC200181-500MG
APOSPC200181-1GEA 8870 CZK
APOSPC200181-1G APOSPC200181-500MG
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O
MW: 228,18 g/mol
Bod tání: 229…232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04125115
CAS číslo: 861212-38-6