Tisk…
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200180-1G PC200180-500MG
APOSPC200180-1GEA 10980 CZK
APOSPC200180-1G APOSPC200180-500MG
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03422575
CAS číslo: 1027617-86-2