Potassium (1-naphthalene)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200179-10G
PC200179-1G
PC200179-5G
APOSPC200179-10GEA
7280
CZK
APOSPC200179-10G
APOSPC200179-1G
APOSPC200179-5G
Potassium (1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium (1-naphthalene)trifluoroborate
Vzorec:
C₁₀H₇BF₃K MW: 234,07 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659936 CAS číslo: 166328-07-0 |