Tisk…
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200178-1G PC200178-500MG PC200178-5G
APOSPC200178-1GEA 2900 CZK
APOSPC200178-1G APOSPC200178-500MG APOSPC200178-5G
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Vzorec: C₄H₃BF₃KS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112719
CAS číslo: 906674-55-3