Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200177-5G PC200177-25G
APOSPC200177-5GEA 0 CZK
APOSPC200177-5G APOSPC200177-25G
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₆BF₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863920
CAS číslo: 474709-28-9