Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200173-1G PC200173-500MG
APOSPC200173-1GEA 4100 CZK
APOSPC200173-1G APOSPC200173-500MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃F₃N₂O₂
MW: 180.09 g/mol
Bod tání: 171…173 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094951
CAS číslo: 129768-28-1