Tisk…
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200172-1G PC200172-500MG
APOSPC200172-1GEA 5990 CZK
APOSPC200172-1G APOSPC200172-500MG
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Vzorec: C₁₀H₅F₃N₂O₃
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12498705
CAS číslo: 190140-20-6