Tisk…
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200171-1G PC200171-500MG
APOSPC200171-1GEA 5990 CZK
APOSPC200171-1G APOSPC200171-500MG
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₅F₃N₂O₅
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827772
CAS číslo: 1186405-12-8