Tisk…
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200170-1G PC200170-500MG
APOSPC200170-1GEA 7670 CZK
APOSPC200170-1G APOSPC200170-500MG
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407574
CAS číslo: 874776-54-2