Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200169-1G
PC200169-500MG
APOSPC200169-1GEA
5990
CZK
APOSPC200169-1G
APOSPC200169-500MG
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₈F₃IN₂O₂ Bod tání: 148…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06496246 CAS číslo: 900019-79-6 |