Tisk…
Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200166-1G PC200166-500MG
APOSPC200166-1GEA 5990 CZK
APOSPC200166-1G APOSPC200166-500MG
Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06496249
CAS číslo: 874830-63-4