Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC200165-1G
PC200165-250MG
PC200165-5G
APOSPC200165-1GEA
3110
CZK
APOSPC200165-1G
APOSPC200165-250MG
APOSPC200165-5G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₉F₃N₂O₂ Bod tání: 125…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100212 CAS číslo: 860457-99-4 |