Tisk…
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200164-1G PC200164-5G
APOSPC200164-1GEA 662 CZK
APOSPC200164-1G APOSPC200164-5G
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃KO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276800
CAS číslo: 1015082-78-6