5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200161-1G
PC200161-500MG
APOSPC200161-1GEA
5990
CZK
APOSPC200161-1G
APOSPC200161-500MG
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec:
C₈H₃BrClF₃N₂ MW: 299,48 g/mol Bod tání: 74…76 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11841008 CAS číslo: 1135283-49-6 |