Tisk…

Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Ethyl 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-5-carboxylate

PC200156-1G
APOSPC200156-1GEA 2570 CZK
APOSPC200156-1G
Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₇F₃N₂O₂
MW: 208,14 g/mol
Bod tání: 93…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04111238
CAS číslo: 129768-30-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR