Tisk…
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol, 5-Bromo-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200154-1G PC200154-5G PC200154-10G
APOSPC200154-1GEA 827 CZK
APOSPC200154-1G APOSPC200154-5G APOSPC200154-10G
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Vzorec: C₅H₂BrF₃N₂O
Bod tání: 225…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09901776
CAS číslo: 942060-14-2