Tisk…
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-3-(trifluoromethyl)isoxazole
PC200153-1G PC200153-500MG
APOSPC200153-1GEA 8930 CZK
APOSPC200153-1G APOSPC200153-500MG
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine
Vzorec: C₄H₃F₃N₂O
MW: 152,08 g/mol
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972407
CAS číslo: 108655-63-6