2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC200151-1G
PC200151-500MG
APOSPC200151-1GEA
7670
CZK
APOSPC200151-1G
APOSPC200151-500MG
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid
Vzorec:
C₇H₅ClFNO₃ Bod tání: 164…166 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12025843 CAS číslo: 943025-86-3 |