Tisk…
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200145-1G PC200145-5G
APOSPC200145-1GEA 2490 CZK
APOSPC200145-1G APOSPC200145-5G
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₃H₁₀BF₃KNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977719
CAS číslo: 912350-01-7