Tisk…
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200141-10G PC200141-1G PC200141-5G
APOSPC200141-10GEA 9860 CZK
APOSPC200141-10G APOSPC200141-1G APOSPC200141-5G
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₂H₁₄BF₃KNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977715
CAS číslo: 1359865-98-7