Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200138-1G
PC200138-5G
APOSPC200138-1GEA
2700
CZK
APOSPC200138-1G
APOSPC200138-5G
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₉H₉BF₃KO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800743 CAS číslo: 1439402-07-9 |