Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Potassium trifluoro(4-(morpholine-4-carbonyl)phenyl)borate
PC200137-1G
PC200137-500MG
PC200137-5G
APOSPC200137-1GEA
1500
CZK
APOSPC200137-1G
APOSPC200137-500MG
APOSPC200137-5G
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₁₁H₁₂BF₃KNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800742 CAS číslo: 1314957-11-3 |