Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC200135-1G
PC200135-500MG
APOSPC200135-1GEA
6020
CZK
APOSPC200135-1G
APOSPC200135-500MG
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Vzorec:
C₇H₅ClFNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09763661 CAS číslo: 847729-27-5 |