Tisk…
Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(5-formylthiophen-2-yl)borate
PC200134-1G PC200134-500MG PC200134-5G
APOSPC200134-1GEA 916 CZK
APOSPC200134-1G APOSPC200134-500MG APOSPC200134-5G
Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Vzorec: C₅H₃BF₃KOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800740
CAS číslo: 1025113-78-3