Tisk…
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(3-formylphenyl)borate
PC200133-5G
APOSPC200133-5GEA 2110 CZK
APOSPC200133-5G
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₅BF₃KO
MW: 212,02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784378
CAS číslo: 871231-44-6