Tisk…
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200132-1G PC200132-500MG PC200132-5G
APOSPC200132-1GEA 2330 CZK
APOSPC200132-1G APOSPC200132-500MG APOSPC200132-5G
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Vzorec: C₆H₄BIF₃K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800739
CAS číslo: 1189097-36-6