Tisk…
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200127-1G PC200127-5G
APOSPC200127-1GEA 4570 CZK
APOSPC200127-1G APOSPC200127-5G
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉F₃O₃
MW: 282.22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117416
CAS číslo: 728919-12-8