Tisk…
3,5-Difluoroisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200126-25G PC200126-5G
APOSPC200126-25GEA 15610 CZK
APOSPC200126-25G APOSPC200126-5G
3,5-Difluoroisonicotinic acid
3,5-Difluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972829
CAS číslo: 903522-29-2