Tisk…
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200125-1G PC200125-500MG
APOSPC200125-1GEA 10350 CZK
APOSPC200125-1G APOSPC200125-500MG
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22199295
CAS číslo: 71690-06-7