Tisk…
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine
PC200123-500MG PC200123-1G
APOSPC200123-500MGEA 9560 CZK
APOSPC200123-500MG APOSPC200123-1G
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂F₂N
MW: 200,02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23701768
CAS číslo: 1193104-11-8