Tisk…
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200117-1G PC200117-500MG
APOSPC200117-1GEA 21560 CZK
APOSPC200117-1G APOSPC200117-500MG
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₉H₇ClF₃NO₂
MW: 253,61 g/mol
Bod varu: 74…76 °C/0,8mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14581656
CAS číslo: 1198475-50-1