Tisk…
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200116-1G PC200116-500MG
APOSPC200116-1GEA 30290 CZK
APOSPC200116-1G APOSPC200116-500MG
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆HCl₂F₃IN
MW: 341.885 g/mol
Bod varu: 63…64 °C/0.02mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827835
CAS číslo: 1186405-02-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III