2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC200112-1G
PC200112-500MG
PC200112-5G
APOSPC200112-1GEA
6020
CZK
APOSPC200112-1G
APOSPC200112-500MG
APOSPC200112-5G
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₂Cl₂F₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12547046 CAS číslo: 1186194-98-8 |