Tisk…
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC200102-1G PC200102-250MG PC200102-5G
APOSPC200102-1GEA 2070 CZK
APOSPC200102-1G APOSPC200102-250MG APOSPC200102-5G
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Bod tání: 98…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09994631
CAS číslo: 936009-02-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III