Tisk…
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200101-1G PC200101-500MG PC200101-5G
APOSPC200101-1GEA 19110 CZK
APOSPC200101-1G APOSPC200101-500MG APOSPC200101-5G
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Vzorec: C₁₂H₉F₃N₂
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13190612
CAS číslo: 234112-18-6