Tisk…
Potassium ethynyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200093-1G PC200093-500MG
APOSPC200093-1GEA 2170 CZK
APOSPC200093-1G APOSPC200093-500MG
Potassium ethynyltrifluoroborate
Potassium ethynyltrifluoroborate
Vzorec: C₂HBF₃K
Bod tání: 208…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10700167
CAS číslo: 892869-21-5