Tisk…
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200090-1G PC200090-5G PC200090-250MG
APOSPC200090-1GEA 14880 CZK
APOSPC200090-1G APOSPC200090-5G APOSPC200090-250MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₄F₃N₃O₂
Bod tání: 118…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827812
CAS číslo: 1186404-88-5