Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC200089-5G
APOSPC200089-5GEA 6750 CZK
APOSPC200089-5G
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168,1650 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054492
CAS číslo: 75908-73-5
EINECS: 278-340-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III