Tisk…
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200082-1G PC200082-500MG PC200082-5G
APOSPC200082-1GEA 13390 CZK
APOSPC200082-1G APOSPC200082-500MG APOSPC200082-5G
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂ClF₃IN
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827836
CAS číslo: 1186405-09-3