Tisk…
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200079-1G PC200079-500MG PC200079-5G
APOSPC200079-1GEA 8870 CZK
APOSPC200079-1G APOSPC200079-500MG APOSPC200079-5G
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O
Bod tání: 248…251 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01764613
CAS číslo: 26059-81-4