Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200071-1G
PC200071-500MG
PC200071-5G
APOSPC200071-1GEA
7670
CZK
APOSPC200071-1G
APOSPC200071-500MG
APOSPC200071-5G
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₄ MW: 251,16 g/mol Bod tání: 217…219 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09881353 CAS číslo: 103900-77-2 |