Tisk…
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200068-1G PC200068-500MG PC200068-5G
APOSPC200068-1GEA 1580 CZK
APOSPC200068-1G APOSPC200068-500MG APOSPC200068-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12498713
CAS číslo: 1171919-08-6