2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200063-1G
PC200063-500MG
APOSPC200063-1GEA
5990
CZK
APOSPC200063-1G
APOSPC200063-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole
Vzorec:
C₁₃H₇ClF₃N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22383952 CAS číslo: 1393845-65-2 |