Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC200061-1G
PC200061-500MG
PC200061-5G
APOSPC200061-1GEA
5490
CZK
APOSPC200061-1G
APOSPC200061-500MG
APOSPC200061-5G
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Vzorec:
C₁₀H₉ClF₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10568306 CAS číslo: 1053656-47-5 |